Learn More
WTW™ Étalon de turbidité Turb™
Les étalons AMCO Clear™ sont des références d’étalonnage de polymères pour les turbidimètres Turb™ et sont beaucoup plus précis et stables sans dériver que la formazine
Marque: WTW™ 600546
464.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les étalons AMCO Clear™ sont des références d’étalonnage de polymères pour les turbidimètres Turb™ et sont beaucoup plus précis et stables sans dériver que la formazine. Ils sont traçables à la formazine selon NIST et sont certifiés par lot. Une stabilité à long terme sans changement de taille ni de forme des particules et une tolérance de fabrication élevée de seulement ±1 % permettent d’obtenir la précision des résultats la plus élevée. Les étalons sont adaptés aux optiques de dispositifs respectifs selon leur composition de particules. La dérive naturelle de la formazine et la tolérance de fabrication beaucoup plus élevée avec la formazine leur offrent des avantages clairs. Ceci rend les étalons AMCO Clear™ particulièrement adaptés aux applications dans la gamme de mesure inférieure, comme l’eau potable.Spécification
Turbidimètre de laboratoire Turb 555 WL | |
Étalon de turbidité | |
10 000 NTU |