Learn More
WTW™ Kits d’étalonnage Turb™
Obtenez des résultats d’étalonnage optimaux pour vos turbidimètres grâce aux kits d’étalonnage Turb™.
Marque:  WTW™ 600541
Code produit. 10033022
  • 329.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lingettes de nettoyage et 4 anneaux d’indexation
  • Pour une utilisation avec le turbidimètre portatif Turb® 350 IR
  • Turbidité de 0,02 - 10 - 100 - 1000 NTU
  • Kit d’étalonnage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Turbidimètre portatif Turb 350 IR
Kit d’étalonnage
Lingettes de nettoyage et 4 anneaux d’indexation
0,02, 10, 100, 1 000 NTU