Learn More
Acide tungstosilicique hydraté, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS 12027-43-9
Formule moléculaire H4O40SiW12
Poids moléculaire (g/mol) 2878.16
Numéro MDL MFCD00036271
Clé InChI HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
CID PubChem 71307034
SMILES O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11324607
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039651.09
10 g
48.30€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11334607
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039651.18
50 g
127.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Catalyst for organic synthesis, minerals separation, reagent for alkaloids.Tungstosilicic acid hydrate is used to prepare ethylacetate and acetic acid from ethylene. It is used in the preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide and charge transfer compounds with Keggin anions. It is also used in catalyst preparation, which is useful for catalytic liquid-phase oxidation of xylene. Further, it acts as a mediator in production of hydrogen through electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12027-43-9
2878.16
HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
71307034
H4O40SiW12
MFCD00036271
tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Spécification
Tungstosilicic acid hydrate
12027-43-9
H4O40SiW12
tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
tetrakis(hexaoxocyclotritungstoxane) silicic acid hydrate
71307034
Réactif
Reagent Grade
Cristalline
MFCD00036271
Soluble in water.
O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
2878.16
2878.28 (anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante