Learn More
Fil de tungstène, 0,5 mm de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11305908
Fil de tungstène, 0,5 mm de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305908
5 m
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
5 m
Code produit. 11305908
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010409.G5
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten
Aspect Silver Gray wire
Densité 19.3g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Quantité 5 m
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY08K044 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number010409.G9,010409.H4,010409.G5
Numéro de lotS28K002 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number010409.G9,010409.H4,010409.G5
Numéro de lotR09J039 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog Number010409.G9,010409.H4,010409.G5
Numéro de lotD08Q16 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010409.G9,010409.H4,010409.G5
Numéro de lotN23B010 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010409.G9,010409.H4,010409.G5
Nom du produit
Fil de tungstène, 0,5 mm de diamètre, hybridé, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >