Learn More
Oxyde de tungstène(VI), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10042750
Oxyde de tungstène(VI), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10042750
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10042750
Marque: Thermo Scientific Acros 214211000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-35-8
Numéro MDL MFCD00011466
Clé InChI ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14811
Nom IUPAC trioxotungstène
SMILES O=[W](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) oxide
Couleur Vert-jaune à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire O3W
Formule linéaire WO3
Fieser 11,591
Merck Index 15, 9997
Poids moléculaire (g/mol) 231.837
Poids de la formule 231.85
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465863 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number214211000,214215000
Numéro de lotA0465370 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog Number214211000,214215000
Numéro de lotA0463248 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2024 Catalog Number214211000,214215000
Numéro de lotA0461194 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog Number214211000,214215000
Numéro de lotA0458111 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog Number214211000,214215000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tungsten(VI) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Oxyde de tungstène(VI), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >