Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99,9+ %, (traces de métal), Thermo Scientific Chemicals
73.97€ - 320.60€
Identifiants chimiques
CAS | 13283-01-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6W |
Poids moléculaire (g/mol) | 396.57 |
Numéro MDL | MFCD00011463 |
Clé InChI | KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten |
CID PubChem | 83301 |
ChEBI | CHEBI:37771 |
Nom IUPAC | hexachlorure de tungstène |
SMILES | Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10667202
|
Thermo Scientific Acros
221430100 |
10 g | Flacon en verre |
73.97€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772485
|
Thermo Scientific Acros
221431000 |
100 g | Flacon en verre |
320.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
13283-01-7 | |
396.57 | |
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H | |
83301 | |
hexachlorure de tungstène |
Cl6W | |
MFCD00011463 | |
tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten | |
CHEBI:37771 | |
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Spécification
347°C | |
275°C | |
Gris bleu à gris | |
99.9+% | |
WCl6 | |
04,569; 05,742; 06,658; 14,346 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene | |
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
396.57 | |
CHEBI:37771 | |
≥99.9% |
Tungsten(VI) chloride | |
13283-01-7 | |
Poudre | |
Cl6W | |
MFCD00011463 | |
tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten | |
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H | |
hexachlorure de tungstène | |
83301 | |
396.57 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-293-9
- Tungsten(VI) chloride
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Sicherheitshinweis
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: Tungsten chloride
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.