Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99 %, 20 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10392873
Marque: Thermo Scientific Acros 200300100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13283-01-7
Formule moléculaire Cl6W
Poids moléculaire (g/mol) 396.57
Numéro MDL MFCD00011463
Clé InChI KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonyme tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
CID PubChem 83301
ChEBI CHEBI:37771
Nom IUPAC hexachlorure de tungstène
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 347°C
Nom chimique ou matériau Tungsten(VI) chloride
Point de fusion 275°C
Note relative au nom 20 Mesh
Couleur Gris-violet
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Poids de la formule 396.57
Pourcentage de pureté 99%