Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99 %, 20 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 347°C |
| Nom chimique ou matériau | Tungsten(VI) chloride |
| Point de fusion | 275°C |
| Note relative au nom | 20 Mesh |
| Couleur | Gris-violet |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule linéaire | WCl6 |
| Fieser | 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343 |
| Afficher plus |