Learn More
Solution étalon de métal au tungstène 1000 ppm, pour ICP, solution NH3 0,1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 500 mL |
Numéro MDL | 11461 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tungsten solution 1000 ppm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de métal au tungstène 1000 ppm, pour ICP, solution NH3 0,1 M, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu