Learn More
Solution étalon de métal au tungstène 1000 ppm, pour AAS, solution NH3 0,1 M, Fisher Chemical Code produit.: 10667412
Solution étalon de métal au tungstène 1000 ppm, pour AAS, solution NH3 0,1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10667412
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 10667412
Marque: Fisher Chemical J/8120/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11461
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Identifiant produit
  • Tungsten solution 1000 ppm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution étalon de métal au tungstène 1000 ppm, pour AAS, solution NH3 0,1 M, Fisher Chemical >