Learn More
Solution étalon de métal au tungstène 1000 ppm, pour AAS, solution NH3 0,1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tungsten solution 1000 ppm