Learn More
Siliciure de tungstène, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 166.83€
Identifiants chimiques
CAS 12039-88-2
Formule moléculaire Si2W
Poids moléculaire (g/mol) 240.01
Numéro MDL MFCD00049704
Clé InChI WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3
CID PubChem 16212546
Nom IUPAC Bis($l^}}3-silanylidyne)tungstène
SMILES [Si]#[W]#[Si]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11377257
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011551.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11367257
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011551.18
50 g
166.83€
50g
Description
Description
Tungsten silicide is used in microelectronics as a contact material. It is also used as a shunt over polysilicon lines to increase their conductivity and increase signal speed. Further, it acts as a barrier layer between silicon and other metals. In addition to this, it is used in microelectro mechanical systems and for oxidation-resistant coatings. It is also employed as a replacement for earlier tungsten films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12039-88-2
240.01
WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N
16212546
[Si]#[W]#[Si]
Si2W
MFCD00049704
tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3
Bis($l^}}3-silanylidyne)tungstène
Spécification
Tungsten silicide
12039-88-2
(Base des métaux)
MFCD00049704
Insoluble in water.
[Si]#[W]#[Si]
240.01
240.02
Odorless
2165°C
Poudre
Si2W
tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3
WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N
Bis($l^}}3-silanylidyne)tungstène
16212546
99.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-909-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante