Learn More
Fil de rhénium-tungstène, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326777
Click to view available options
Quantité:
10 m
2 m
Conditionnement:
10m
2m
Code produit. 11326777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010073.G6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten Rhenium wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids W:Re; 97:3 wt%
Quantité 10 m
Poids ≈1.9g/2m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD02091751
Pourcentage de pureté 99.95%