Learn More
Poudre de tungstène, maille -50+100, plus de 99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten powder |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3089 |
Quantité | 500 g |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Dimensions de la maille | −50+100 Mesh |
Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tungsten powder
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Tungsten
Nom du produit
Poudre de tungstène, maille -50+100, plus de 99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu