Learn More
Poudre de tungstène, 22 mailles, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11342068
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-33-7
Formule moléculaire W
Poids moléculaire (g/mol) 183.84
Numéro MDL MFCD00011461
Clé InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CID PubChem 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nom IUPAC tungstène
SMILES [W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten powder
Couleur Gris
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Dimensions de la maille −22 Mesh
Forme Poudre