Learn More
Hexacarbonyle de tungstène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 175.0°C |
Nom chimique ou matériau | Tungsten hexacarbonyl |
Point de fusion | 150.0°C |
Couleur | Jaune à beige |
Forme physique | Poudre cristalline fine |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | W(CO6) |
Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tungsten hexacarbonyl
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.