Learn More
Feuille de tungstène, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten |
Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) thick |
Aspect | Silver Gray |
Densité | 19.3g/cm3 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 50 x 50 mm |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Forme | Feuille de métal, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur |