Learn More
Cobalt et carbure de tungstène, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
283.41€ - 762.00€
Identifiants chimiques
CAS 12774-15-1
Formule moléculaire CHCoW
Poids moléculaire (g/mol) 255.79
Numéro MDL MFCD00064847
Clé InChI IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
CID PubChem 56846058
SMILES [Co].C#[W]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358227
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022955.30
250 g
283.41€
250g
11368227
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022955.A1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Tungsten carbide Cobalt is used in cutting tools, having hard ceramic crystals of a few microns in size within a ductile metal matrix, use as electrodes for Electrode Discharge Machining. It is also used in production of tools for milling, drilling and pressing/punching processes, surgical instruments, product is the rotating balls used in ball point pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12774-15-1
255.79
IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
56846058
CHCoW
MFCD00064847
tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
[Co].C#[W]
Spécification
Tungsten carbide Cobalt
12774-15-1
(Base des métaux)
MFCD00064847
tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
methylidynetungsten cobalt
56846058
−325 Mesh
Poudre
Gris
WC:Co; 94:6 wt%
CHCoW
UN3178
Insoluble in water.
[Co].C#[W]
255.79
99%
Odorless
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H228-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Flammable solid.
May cause an allergic skin reaction.
P210-P240-P241-P261-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt