Learn More
Biochrom Filament d’ampoule au tungstène
Lampe halogène au tungstène avec filament horizontal pour spectrophotomètres UV / visible Ultrospec 500 pro.
Marque: Biochrom 80-2022-94
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lampe halogène au tungstène
- Filament horizontal
- À utiliser avec le spectrophotomètre UV / Visible Ultrospec 500 pro
Spécification
Wire Terminal | |
12 V | |
UV and Visible | |
Spectrophotomètre UV / visible Ultrospec™ 500 Pro |
Halogène au tungstène | |
20 W | |
Vertical | |
Lampe halogène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Biochrom Filament d’ampoule au tungstène > À utiliser avec le spectrophotomètre UV / Visible Ultrospec 500 pro
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu