Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Tubus™
Code produit. p-8014589
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 cm
80 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10515423
Marque: Buerkle™ 53820040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’échantillonneur Buerkle™ Tubus™ permet d’éliminer les charges en vrac pour les denrées alimentaires.
  • Pour les produits en vrac à gros grain
  • En acier inoxydable AISI316L (1.4404)
  • Géométrie spéciale de l’embout
  • Correspond à la norme ISTA pour les longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur Tubus
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Norme DIN ISTA
À utiliser avec (application) Marchandises à verser en vrac, denrées alimentaires
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 40 mm
Longueur (métrique) 40 cm