Learn More
(+)-Tubocurarine chloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18752594
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Nicotinic receptor antagonist
Competitive, non-selective nicotinic acetylcholine receptor antagonist; causes skeletal muscle relaxation. Also a 5-HT3 and GABAA receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Tubocurarine chloride
CAS 57-94-3
Formule moléculaire C37H43Cl2N2O6+
Quantité 50 mg
Synonyme tubocurarine chloride
Clé InChI GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-O
SMILES CN1CCC2=CC(=C3C=C2C1CC4=CC=C(C=C4)OC5=C6C(CC7=CC(=C(C=C7)O)O3)[N+](CCC6=CC(=C5O)OC)(C)C)OC.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 682.659
CID PubChem 129894468
Poids de la formule 681.65
Pourcentage de pureté 0.98