Learn More
Hirschmann Tubing Pharmed BPT, ID 6.4mm, roll of 7.5M
Marque:  Hirschmann 95213016
Tubing Pharmed BPT, ID 6.4mm, roll of 7.5M
Code produit. 17720898
  • 334.00€ / 7.50m
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Nom du produit
Hirschmann Tubing Pharmed BPT, ID 6.4mm, roll of 7.5M >