Learn More
Masterflex™ Tubulure sanitaire de précision I/P™ 82
Cette tubulure en silicone durci au peroxyde présente une excellente biocompatibilité et fonctionne bien à de basses températures de travail
Marque:  Masterflex™ 96402-82
Code produit. 12438530
  • 1590.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Spécification
Certification FDA
Autoclavable
Silicone (durci au peroxyde)
Pompes série I/P
82
1/2 po
20 psi, 1,4 bar
230°C
Tubulure en silicone durcie au peroxyde en bobine, I/P 82, 100 pi
12,7 mm
30,4 m
-50°C
13 000 ml/min
Autoclave, oxyde d’éthylène
510 mm Hg max. (20 po Hg max.)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers