Learn More
Porte-tubulure
Le clip en polypropylène saisit et maintient la tubulure flexible fermement en place dans les béchers ou autres récipients ouverts.
Marque:  Bel-Art - SP Scienceware F18235-0000
Code produit. 10527551
  • 27.70€ / 6 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • S’adapte parfaitement au-dessus du bord du bécher
  • Le long bras mesure 2 po (51 mm) avec un orifice pour recevoir une tubulure d’un dia. ext. allant jusqu’à 0,375 po (9,5 mm).
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Porte-tubulure
Autoclavable
Polypropylène