Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision L/S™, PharMed™ BPT
Code produit. p-8000836
Click to view available options
Taille de la tubulure:
13
14
16
17
18
25
Diamètre (impériale) interne:
1/16 po
1/4 po
1/8 po
3/16 po
3/8 in.
Matériau:
PharMed BPT
Conditionnement:
1 pièce
7.50m
Code produit. 11852603
Marque: Masterflex™ 0650813
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour les cultures cellulaires et tissulaires et les applications pharmaceutiques. La tubulure de précision Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales. Tubulure scellable à chaud, propriétés d’adhérence et de mise en forme Idéale pour les échantillons photosensibles
Utilisez cette tubulure pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire et les applications pharmaceutiques. La tubulure de précision pour pompes PharMed™ BPT L/S™ résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales. La tubulure est scellable à chaud, collable et modelable. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
La tubulure pour pompes Masterflex™ L/S™ est fabriquée avec des tolérances extrêmement serrées adaptées à nos têtes de pompe L/S™ pour assurer un débit précis et reproductible ainsi que la longévité de la tubulure. Notre tubulure pour pompes est testée en usine et inspectée visuellement pour apporter les meilleures performances à votre pompe péristaltique.
  • Applications : Culture cellulaire et tissulaire et utilisations pharmaceutiques. Elle convient également aux échantillons photosensibles.
  • Caractéristiques : Non toxique ; non hémolytique ; très faible perméabilité ; résiste aux acides, aux alcalis, aux agents oxydants et aux huiles animales et végétales ; thermoscellable, pliable et formable. Beige opaque.
  • Certifications : Conforme aux exigences de la FDA et conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme EP. La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF.
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI ; pharmacopée européenne (EP 3.2.9) ; FDA 21 CFR 177.2600 ; REACH, compatible RoHS
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/16 po
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau PharMed BPT
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec (application) Pour les travaux de culture tissulaire et cellulaire et les utilisations pharmaceutiques, également excellent pour les échantillons photosensibles
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Quantité d’emballage 1 unité
Taille de la tubulure 13
Débit 0,06 à 36 ml/min.
Tuyau cannelé 1 / 16 po.
Hauteur (métrique) 8,8 m
Couleur Beige opaque
Pression maximale 40 psi
Niveau de vide 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Type de produit Tube de pompe