Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 2,4mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 2,4mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences T3320-33
Code produit. 12366889
  • 764.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF51, ISO 10993
15,9 mm
0,81 in
49.2 ft.
0.09 in.
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale.
-80°C
50 (Shore A)
200°C
0,63 in
Silicone
20,6 mm
15 m
2,4 mm
-112°F
Translucide
392°F
Tubulure de transfert