Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque: Saint Gobain Life Sciences T3314-23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spécification
Règle FDA 21 CFR par. 177.2600, NSF51, ISO 10993 | |
0.44 in. | |
Silicone | |
14,3 mm | |
15 m | |
1,6 mm | |
-112°F | |
Translucide | |
392°F |
Transfer Tubing | |
11,1 mm | |
0.56 in. | |
49.2 ft. | |
0.06 in. | |
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale. | |
-80°C | |
50 (Shore A) | |
200°C |