Learn More
Palintest™ Test de tube pour réactif DCO avec mercure pour échantillons de chlorure modérés
Idéal pour une utilisation dans des procédures standard qui nécessitent la suppression des interférences dues à des niveaux modérés de chlorure.
89.04€ - 228.96€
Spécification
À utiliser avec (application) | Échantillons à teneur modérée en chlorure comme la demande chimique en oxygène (DCO) |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Photomètre ou spectrophotomètre UV-visible |
Comprend | Demande chimique en oxygène (DCO) |
Nbre de tests | 25 |
Type | Tube pour réactif DCO |
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11938927
|
Palintest™
PL460 |
0 à 150mg/L |
89.04€
24 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11956473
|
Palintest™
PL466 |
0 à 20000mg/L |
228.96€
24 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La formulation sans mercure est recommandée pour une utilisation générale
- La formulation de sulfate mercurique (M) est prévue pour une utilisation dans des procédures standard qui nécessitent la suppression des interférences dues à des niveaux modérés de chlorure
- La formulation de chlorure élevé (2M) fournit des niveaux beaucoup plus élevés de suppression du chlorure et convient à l’utilisation d’échantillons avec des niveaux de chlorure très élevés
- La nouvelle formulation M/C avec du sulfate mercurique est spécifiquement destinée aux instruments autres que Palintest™
Spécification
Échantillons à teneur modérée en chlorure comme la demande chimique en oxygène (DCO) | |
Demande chimique en oxygène (DCO) | |
Tube pour réactif DCO |
Photomètre ou spectrophotomètre UV-visible | |
25 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- COD 150/M
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercuric sulphate, silver sulphate, potassium dichromate