Learn More
Fisherbrand™ Support à roulements pour tubes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Support à rouleaux pour tubes, grand
Support à rouleaux pour tubes, petit
Dimension du tube:
10 ml, 15 ml
3,5 à 7 ml
Conditionnement:
3 pièces
Description
Développez la capacité de votre flux de travail. Chaque support à tubes Fisherbrand peut contenir 10 tubes, doubleant ou tripler la capacité de votre équipement de roulement à tubes.
- Enregistre le temps de traitement : le traitement par lots importants réduit le nombre de cycles de cycles requis pour les procédures de laboratoire
- Enregistre l’argent : permet de gérer plus de frais sans avoir à investiger dans plusieurs machines pour traiter la même quantité de tubes
- Enregistre l’espace valable : capacité supplémentaire particulièrement utile en cas de capacité limitée de l’incubateur
- Laminage des tubes précis et efficace
- L’axe du support de tube est parallèle à l’axe du cylindre pour une rotation horizontale pure pour une manipulation contrôlée de l’échantillon.
- Propose un mélange plus léger ; le portant-tube pour tube ralentit le RPM efficace du tube, fournissant un mélange plus lent (nouveau calcul du RPM = [Valeur de la vitesse] * 0,26)
- Préserve l’intégrité de l’échantillon. Contrôlée, une vitesse plus faible atténue les dommages cellulaires, réduisant les erreurs d’échantillon telles que l’hémolyse.
- Organisez les échantillons avant et après le mélange
- Utilisez comme support pour tubes de stockage pour la conservation verticale ou l’immersion dans un bain de glace
- La fabrication en Polypropylène est résistante à l’ :
- Anneaux en silicone pour une rotation en douceur et un contact doux avec le roulement
Spécification
Spécification
| Capacité | 10 tubes |
| Dimension du tube | 10 ml, 15 ml |
| Type de produit | Support à rouleaux pour tubes, grand |
| Matériau | Polypropylène, silicone |
| Poids (impériale) | 0.6 lb. |
| Poids (métrique) | 0.27 kg |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Support de transport, fond conique, tubes de prélèvement sanguin et de culture (10 mL) et tubes standards de 15 mL jusqu'à 18 à 20 mm |
| Comprend | Paquet de 3 supports |