Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai pour agitateur incubateur
Le portoir pour tubes à essai Fisherbrand™ est conçu pour être utilisé avec un agitateur incubateur et peut contenir divers tailles de tubes.
Marque:  Fisherbrand™ H1000-MR-T15
Code produit. 16373236
  • 264.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour une utilisation avec un agitateur incubateur
  • En plastique, en polypropylène, en aluminium ou en fil
  • Conçu pour maintenir les tubes
Spécification
Spécification
Vertical
15 mL
PP
32
Tubes de 15 ml
Portoir pour tubes à essai
16313226