Learn More
Carl Zeiss™ Tube avec caméra HD IP intégrée 5 MP pour microscopes Primo Star
Conçu pour une utilisation avec les microscopes Primo Star.
Marque: Carl Zeiss™ 415500-1402-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tube HD 30°/20 avec caméra HD IP 5 MP intégrée pour caméra Primo Star
- Spécifications du capteur : Micron MT9P031
- 5 mégapixels, couleur
- Résolution de base CMOS : 2560 (H) x 1920 (V) = 5,0 mégapixels
- Taille de pixel : 2,2 µm x 2,2 µm
- Taille du capteur : 5,7 x 4,28 mm, équivalent à 1/2,5 po (diagonale de 7,1 mm)
- Fréquence d’images en temps réel (en fonction de la configuration matérielle et logicielle) : H x V (fréquence d’image) 800 x 600 (20)
- Fréquence d’images en temps réel autonome par DVI-D (HDMI) : H x V (fréquence d’image) 1280 x 720 (60) ; 1920 x 1080 (30)
- Numérisation : 3 x 8 bit/pixel
- Temps d’intégration : 20 µs à 2 s
- Interfaces : 1 x emplacement pour carte SD, 1 x USB 2.0 (câble de connexion inclus), 1 x DVI
- D (HDMI), 1 x Ethernet RJ45 100 Mbits, 1 x capteur IR
- Gamme spectrale : Intervalle de 400 à 700 nm
- Mode lecture du filtre IR : Enregistrement progressif : CE, FCC Classe B et RoHS
- Conditions ambiantes : -5°C à +45°C
- Max. 80 % d’humidité relative de l’air
- Pas de condensation
- Circulation d’air libre
- Connexion d’alimentation requise : Alimentation externe USB 2.0 5 V/1 A 100 à 240 V CA/50 à 60 Hz avec adaptateurs spécifiques du pays
- LED double couleur : ise sous tension et prêt pour la capture (vert) ; enregistrement (vert clignotant) ; pas prêt (rouge) ; erreur (rouge clignotant)
- Emplacement intégré : Logement pour cartes SD et SDHC
- Boutons de commande : capture d’images/vidéos, balance des blancs, contraste, luminosité, menu
- Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows 7 x32 Prof. / Ultimate SP1 (ZEN2012 lite), Windows7 x64 Prof. / Ultimate SP1 (ZEN2 lite/pro/system)
- L’appareil photo est compatible réseau et peut être utilisé avec l’application iPad ZEISS, Labscope ou Matscope
- Les applications sont disponibles en téléchargement gratuit sur l’Apple App Store
- Sauf indication contraire du distributeur, l’iPad et le routeur WLAN ne sont pas fournis par ZEISS
Spécification
Tube HD 30deg;/20 avec caméra HD IP 5 MP intégrée pour Primo Star | |
Tube HD 30deg;/20 | |
2560 (H) x 1920 (V) = 5,0 mégapixels | |
Microscope Primo Star | |
USB externe 2.0 5 V/1 A 100 à 240 V CA/50 à 60 Hz | |
100 à 240 VCA |
Caméra IP HD 5 MP | |
Tube avec caméra intégrée | |
Application iPad Zeiss, Labscope ou Matscope | |
Câble USB avec adaptateurs spécifiques du pays | |
Windows 7 x32 Prof. / Ultimate SP1 (ZEN2012 lite), Windows7 x64 Prof. / Ultimate SP1 (ZEN2 lite/pro/system) | |
50 à 60 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carl Zeiss™ Tube avec caméra HD IP intégrée 5 MP pour microscopes Primo Star > Tube avec caméra HD IP intégrée 5 MP pour microscopes Primo Star
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu