Learn More
Labconco™ Supports de tubes à essai pour flacons Fast-Freeze™ et Lyph-Lock™
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
336.00€ - 350.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Flacons Fast-Freeze™ de 900 ml ou plus |
Comprend | Porte-tubes en acier inox |
Diamètre (impériale) | 3,25 in |
Hauteur (impériale) | 6,7 in |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15629900
|
Labconco™
7379400 |
Tubes de 17 mm x 120 mm |
350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15807456
|
Labconco™
7379500 |
Tubes de 30 mm x 115 mm |
336.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
Porte-tubes, 17 mm x 120 mm- Peut accueillir jusqu’à 9 tubes (15 ml) de 17 mm x 120 mm
- S’adapte aux flacons de 900 ml ou plus
- En acier inox
- Maintient les tubes en position verticale (tubes et verrerie non inclus)
Spécification
Acier inoxydable | |
Porte-tubes en acier inox | |
6,7 in |
Flacons Fast-Freeze™ de 900 ml ou plus | |
3,25 in | |
0,5 lb |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Supports de tubes à essai pour flacons Fast-Freeze™ et Lyph-Lock™