Learn More
Cytiva Porte-tube ÄKTA™ avant en polyoxyméthylène
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Matériau:
Polyoxyméthylène (POM-C)
Conditionnement:
5 pièces
Description
Pour l’organisation de petites tubulures sur le côté humide des systèmes ÄKTA avant ou ÄKTA pure. Fixé au système par de petits orifices le long du bord gauche du côté humide et sur l’avant de la pompe.
Spécification
Spécification
| Description | Porte-tubes |
| À utiliser avec (application) | Organisez les petites tubulures sur le côté humide d’AKTA avant ou d’AKTA pure |
| Matériau | Polyoxyméthylène (POM-C) |
| Quantité | Sachet de 5 |