Learn More
SPEX Certiprep™ Porte-tubes
Bloc de mousse épais et robuste qui peut contenir 6 tubes standard de 50 ml dans l’homogénéisateur MiniG de SPEX SamplePrep.
Marque: SPEX Certiprep™ 1686-SSP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bloc de mousse robuste pour maintenir les tubes d’échantillonnage solidement dans une 1690 pince réglable pour le 1600 MiniG.
- Traitez jusqu’à 6 échantillons à la fois.
Spécification
50 ml | |
6 tubes | |
6 Paquets |
Pince réglable 1690 pour 1600 MiniG | |
Bloc de mousse |