Learn More
Nabertherm™ Four à tube compact avec contrôleur B510
Code produit. 17318079 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
max. (métrique):
1200°C
1300°C
Largeur (métrique):
434 mm
670 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17318079
Marque: Nabertherm™ R152L2AN
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fours tubulaires compacts utilisables durant une variété d’applications universelles.Four tubulaire Nabertherm™ avec régulateurs 510B équipés d’un tube de travail standard en céramique C530 et avec deux bouchons en fibre, pour un rapport qualité/prix imbattable.
  • Modèle mono-surface standard
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
  • Diamètre extérieur du tube de 50 à 170 mm, longueur chauffée de 250 à 1 000 mm
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Contrôleur B510
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
  • Cinq programmes et quatre segments
  • Horloge en temps réel et tube automatique
  • Affichage blanc/bleu ordinaire des messages d’état en lettres claires
  • Saisie des données avec cadran et boutons à molette
  • Bouton Skip (Ignorer) pour tout saut segmenté
  • Entrée du programme par étapes de 1°C ou 1 min.
  • Configuration possible de l’heure de début et du compteur d’heures de fonctionnement
  • Interface optionnelle pour logiciel VCD
Spécification
Type de contrôleur B510
Zone chauffée 250 mm
max. (métrique) 1200°C
Type Four tubulaire compact
Affichage Affichage LC bleu / blanc, uni
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) 434 mm
Hauteur (métrique) 508 mm
Profondeur (métrique) 340 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 50 mm
Poids à l’expédition (métrique) 22 kg