Learn More
Gosselin™ Bouchons de tubes
Code produit. 11922815
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de produit:
Bouchon avec ailettes
Bouchon droit
À ailettes
À utiliser avec (équipement):
Dia. int. de 11 mm Tube de versement
Rack ou centrifugeuse
Tube
Tube de 10 mm
Tube de 13,5 mm
Tubes de 11 mm
Tubes sans rebord
Conditionnement:
1000 pièces
12000 pièces
1500 pièces
2000 pièces
2500 pièces
3000 pièces
4000 pièces
Quantité:
1000/sachet
1 500/sachet
Sachet de 1 500
Sachet de 2 000
Sachet de 2 500
Sachet de 3 000
Sachet de 4 000
Code produit. 11922815
Marque: Gosselin™ B13523
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Adaptés pour différentes utilisations de tubes et applications. Les bouchons pour tube Gosselin™ sont proposés dans des versions droites, à ailettes, à jupe ou à vis et sont fabriqués en plastique PE.
  • Tous les bouchons comportent des rainures verticales pour une meilleure préhension
  • Protégés par un sachet extérieur en PE pour une protection contre la contamination par des particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Type de produit Bouchon droit
Matériau PEBD
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Tube