Learn More
Gosselin™ Bouchons de tubes
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Type de produit:
Bouchon avec ailettes
Bouchon droit
À ailettes
À utiliser avec (équipement):
Dia. int. de 11 mm Tube de versement
Rack ou centrifugeuse
Tube
Tube de 10 mm
Tube de 13,5 mm
Tubes de 11 mm
Tubes sans rebord
Quantité:
1000/sachet
1 500/sachet
Sachet de 1 500
Sachet de 2 000
Sachet de 2 500
Sachet de 3 000
Sachet de 4 000
Conditionnement:
1000 pièces
12000 pièces
1500 pièces
2000 pièces
2500 pièces
3000 pièces
4000 pièces
Description
- Tous les bouchons comportent des rainures verticales pour une meilleure préhension
- Protégés par un sachet extérieur en PE pour une protection contre la contamination par des particules
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon avec ailettes |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Naturel |
| Quantité | Sachet de 2 500 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 11 mm |