Learn More
CORNING GOSSELIN™ Bouchon pour tube, bouchons à ailettes
Bouchon pour tube CORNING GOSSELIN™, les bouchons à ailettes sont produits par moulage par injection à l’aide de plastiques vierges conformes aux normes environnementales actuelles et sont à nervures verticales pour une meilleure préhension.
Marque: CORNING GOSSELIN™ BA100-38
88.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.42200kg
Description
- Tous les bouchons et tubes sont fabriqués avec des équipements de haute technologie utilisant la technologie de moulage par injection.
- Les plastiques bruts utilisés sont vierges et conformes aux normes environnementales actuelles.
- Chaque lot de production fait l’objet d’une inspection tout au long du processus de production, conformément aux références standard, qui sont renforcées par les propres spécifications de Gosselin.
- Tous les bouchons comportent des rainures verticales pour une meilleure préhension.
Spécification
Bouchon avec ailettes | |
Naturel | |
15 000/carton |
PEBD | |
3000 / boîte | |
Code du tube : TL75/TC12 |