missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTL Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2E5F8, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Proteintech 66076-1-IG-20UL

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16837625

  • 145.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Catalyzes the post-translational addition of a tyrosine to the C-terminal end of detyrosinated alpha-tubulin.
Spécification

Spécification

TTL
Monoclonal
0.76 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P38160, P38585, Q8NG68, Q9QXJ0
Ttl
TTL Fusion Protein Ag4708
20 μL
Primary
Human, Rat, Porcine, Mouse
Antibody
IgG2b
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
2E5F8
Unconjugated
TTL
TTL, Tubulin tyrosine ligase, tubulin tyrosine ligase
Mouse
Protein A
RUO
150465, 171572, 445530, 69737
-20°C
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions