Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs à ultra-basse température série TSX Universal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Congélateurs à ultra-basse température série TSX Universal. La nouvelle génération de notre technologie à ultra-basse température à laquelle les utilisateurs font le plus confiance, s’adapte à vos besoins, réduit votre impact environnemental et a été conçue de la manière la plus robuste qui soit.
Marque:  Thermo Scientific™ TSX60086FA
17606.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25041" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18010040
  • 22713.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
TSX Universal : plus de 80 ans d’innovations accumulées dans ce congélateur à ultra-basse température de nouvelle génération. Reconnaissant l’impact de votre travail, nous donnons la priorité à la sécurité des échantillons et à la fiabilité. Nous avons une histoire de fabrication d’appareils de laboratoire à la pointe de la technologie, ce qui signifie que nous concevons des produits qui restent centrés sur les besoins de l’utilisateur. Le TSX Universal annonce une nouvelle ère de performances avec la technologie Universal V-Drive, procurant un contrôle plus strict et des délais de récupération plus courts. Couplé à une plage de points de consigne étendue, une tension universelle, un fonctionnement silencieux, des mises à jour logicielles simplifiées et plus encore, le TSX Universal s’adapte tout simplement à votre flux de travail. Redéfinir la durabilité, il est certifié ENERGY STAR avec une amélioration de l’efficacité de 32 %, labellisé ACT et produit dans une usine certifiée zéro-déchet en décharge. ULT TSX Universal : le summum de la fiabilité, durabilité et innovation.
Introducing the TSX Universal ULT, a testament to 84 years of innovation in cold storage lab equipment. At Thermo Fisher Scientific, we recognize the profound impact of your work beyond science, touching lives with breakthroughs.
Our ULT freezers ensure reliability and security for your valuable samples, meticulously designed to meet diverse research demands. TSX Universal ULT redefines standards with its next-gen features. Universal V-Drive cooling technology delivers universally better performance: tighter peak variation, uniformity, stability, faster pull-down, and recovery times. Adaptable across workflows, this platform offers convenience and manageability across diverse settings.
Our commitment to reliability is unwavering. Rigorous long-term reliability testing and 100% end of line tests ensures each unit meets our stringent quality standards, backed by an industry-leading warranty. Designing sustainably, we reduce environmental impact. ENERGY STAR-certified and +32% more efficient than our standard TSX series, our ULTs align with global sustainability goals. Transparency in sustainability, ACT label participation, and net-zero waste manufacturing underscore our dedication. TSX Universal ULT adapts to its user needs with its innovative upgrades: universal voltage, expanded setpoint range, faster entry times, and silent operation.
Moreover, the TSX Universal ULT introduces cutting-edge features, including an external power supply for seamless smart technology integration and specialized medical device Class II 510K Exempt units tailored for applications such as blood banks. Standing on the shoulders of our TSX Series, the TSX Universal ULT stands as a robust, efficient, and user-focused solution. With a rich history spanning 84 years, our commitment to driving scientific progress remains steadfast. Thermo Fisher Scientific: accelerating science and healthcare through groundbreaking innovations.
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TSX Universal Series Ultra-Low Freezers, 600-Box Capacity, 100/230 V, 50/60 Hz
28.8 cu. ft.
-40 °C à 86 °C
0.2°C
1
Acier peint résistant aux rayures
Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP)
Acier peint laminé à froid
cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Écran LCD tactile
2 ports d’accès arrière
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Manuel
Non disponible
28,3 x 34,4 x 51,2 in (71,9 x 87,3 x 130,1 cm)
28,3 in
71.9 cm
Serrure standard, boucle pour cadenas, sécurité par points de consigne et réglages (carte d’accès à clé NFC en option)
2 modes avec options de mot de passe complet ou PIN
Compatible avec Thermo Scientific™ Instrument Connect
8,9-4,9 A
100/230 V
50/60 Hz
Compresseur 938W
Less hazardous, less waste, more energy efficient, responsibly packaged, extended life
60,000 x 2 mL
R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape)
24
Congélateur à ultra-basse température, vertical
816 L
0,1 °C
extérieur (1), intérieur (2)
17 (20°C Ambient Running @ -75°C) mins
Acier laminé à froid
Acier inoxydable en option
3 réglables
Vertical
4 roulettes verrouillables 360°
Série TSX Universal
Oui
3.6
95,5 x 100,6 x 198,1 cm (37,6 x 39,6 x 78 po)
37,6 in
95.5 cm
Alarme, enregistreur
Température, événements, diagnostic
En option CO2 ou LN2
Prises intégrées pour accessoires 5 V et POE
NEMA 5-15
100/230 V, 50/60 Hz
Unique
0.27 kw-hr/day/cuft (ENERGY STAR)
±10%
V-drive
2 in. Boxes (600)