Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs à plasma hautes performances de la série TSX
Les congélateurs à plasma hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage du plasma.
Marque: Thermo Scientific™ TSX3030LV
Description
Les congélateurs à plasma hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage du plasma. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
- Conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB (American Association of Blood Banks) et de la FDA (Food and Drug Administration) pour le stockage du plasma
- Stockent jusqu’à 532 boîtes de plasma (boîtes de 250 ml)
- Stockage de 1,064 boîtes de plasma dans le congélateur de 51,1 pieds cube(boîtes de 250 ml)
- Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
- Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
- Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
- Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique de nouvelles alternatives significatives de lAgence américaine de protection de l’environnement
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Plage de températures comprise entre -35° et -15°C, paramétrage usine à -30°C)
- Pratiques, avec tiroirs en acier inoxydable entièrement extensibles et réglables
- Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
- Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
- Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
- Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
- Poignée de porte ergonomique
- Enregistreur graphique standard installé en usine
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Congélateur haute performance | |
827 L | |
Solide | |
Acier inoxydable | |
UL, cUL, CE, FDA, MDD, 93/42/CEE (classe IIa), AABB Champ d’application | |
TSX Series | |
37,9 x 34,0 x 78,5 in (96,2 x 86,4 x 199,4 cm) | |
37,8 in | |
96,0 cm | |
78,5 in | |
199,4 cm | |
34,0 in | |
86,4 cm | |
Sans fil | |
Compatible Smart-Vue | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Écoénergétique | |
556 lb | |
488 lb | |
Boîtes (665) |
29,2 pied cube | |
-35°C à -15°C (-30°C) | |
1 | |
7 | |
Microprocesseur | |
Automatique | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58,0 in | |
147,3 cm | |
30 in | |
76,2 cm | |
En option | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 | |
252 kg | |
221 kg | |
7 |