Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs à plasma hautes performances de la série TSX
BIOPHARMA
Product Code. 15678416 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE 7/7
Capacité (impériale):
23 pied cube
29,2 pied cube
51,1 pied cube
Alimentation électrique:
208-230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 50 Hz
Enregistreur graphique:
En option
Étalon
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15678416
Brand: Thermo Scientific™ TSX2330LV
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Les congélateurs à plasma hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage du plasma.
Les congélateurs à plasma hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage du plasma. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour répondre aux exigences strictes de l’AABB (American Association of Blood Banks) et de la FDA (Food and Drug Administration) pour le stockage du plasma
  • Stockent jusqu’à 532 boîtes de plasma (boîtes de 250 ml)
  • Stockage de 1,064 boîtes de plasma dans le congélateur de 51,1 pieds cube(boîtes de 250 ml)
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique de nouvelles alternatives significatives de lAgence américaine de protection de l’environnement 
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures comprise entre -35° et -15°C, paramétrage usine à -30°C)
  • Pratiques, avec tiroirs en acier inoxydable entièrement extensibles et réglables
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreur graphique standard installé en usine
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Congélateur pour plasma ;
Capacité (impériale) 23 pied cube
Capacité (métrique) 650 l
Température (point de consigne) -35°C à -15°C (-30°C)
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Tiroirs Acier inoxydable
Nbre de tiroirs 7
Certifications/Conformité Champ d’application AABB, UL, CE, AABB Champ d’application, AABB Champ d’application, AABB Champ d’application
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Automatique
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 37,8 x 28 x 78,6 in (96 x 71,1 x 199,6 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 96 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,3 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,6 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,6 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 28 in
Largeur (impériale) intérieure 24 in
Largeur (métrique) extérieure 71,1 cm
Largeur (métrique) intérieure 61 cm
Options de surveillance Sans fil
Enregistreur graphique Étalon
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 16 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (impériale) 505 lb
Poids à l’expédition (métrique) 239 kg
Poids (impériale) 440 lb
Poids (métrique) 200 kg
Capacité Boîtes (532)
Capacité du portoir 7