Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pharmaceutiques hautes performances de la série TSX
Code produit. p-6960056 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
Verre
Verre double
Type de bouchon:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Alimentation électrique:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 60 Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures:
21,8 x 20,0 x 52,4 po (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Conditionnement:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17388833
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ TSX5005PD
This item is not returnable. View return policy
Le choix de la tranquillité et de la durabilité en matière de réfrigération de qualité médicale et pharmaceutique
Les réfrigérateurs pharmaceutiques hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité pharmaceutique des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits de chimiothérapie et d’autres médicaments nécessitant une température comprise entre 2° et 8°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour stocker en toute sécurité les produits pharmaceutiques, les vaccins, les produits de chimiothérapie et d’autres produits nécessitant un stockage de qualité médicale à une température comprise entre 3°C et 7°C
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dBA, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement)
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramètre d’usine à 5°C
  • Paniers tiroirs coulissants pratiques permettant un accès et un inventaire simplifiés
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 51,1 pied cube
Capacité (métrique) 1447 L
Température (point de consigne) 3°-7°C (5°C)
Réfrigérant R290
Modèle de porte Verre double
No. of Doors 2
Tiroirs Tiroirs de panier
Nbre de tiroirs 8
Étagères 8
Certifications/Conformité UL, ENERGY STAR, cUL, NSF 456
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique En option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 37,8 x 56,5 x 78,5 in (96 x 143,5 x 199,4 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 37,8 in
Profondeur (impériale) intérieure 28,5 in
Profondeur (métrique) extérieure 96,0 cm
Profondeur (métrique) intérieure 72,4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 78,5 in
Hauteur (impériale) intérieure 58 in
Hauteur (métrique) extérieure 199,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 147,3 cm
Largeur (impériale) extérieure 56,5 in
Largeur (impériale) intérieure 52,5 in
Largeur (métrique) extérieure 143,5 cm
Largeur (métrique) intérieure 133,4 cm
Ampérage 15 A (CB)
Type de bouchon NEMA 6-15
Tension 208/230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Show More Show Less
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.