Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pharmaceutiques hautes performances de la série TSX
Le choix de la tranquillité et de la durabilité en matière de réfrigération de qualité médicale et pharmaceutique
Marque: Thermo Scientific™ TSX5005PD
Description
Les réfrigérateurs pharmaceutiques hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité pharmaceutique des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits de chimiothérapie et d’autres médicaments nécessitant une température comprise entre 2° et 8°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
- Conçus pour stocker en toute sécurité les produits pharmaceutiques, les vaccins, les produits de chimiothérapie et d’autres produits nécessitant un stockage de qualité médicale à une température comprise entre 3°C et 7°C
- Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dBA, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
- Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
- Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
- Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement)
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramètre d’usine à 5°C
- Paniers tiroirs coulissants pratiques permettant un accès et un inventaire simplifiés
- Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
- Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
- Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
- Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
- Poignée de porte ergonomique
- Enregistreurs graphiques en option disponibles
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Réfrigérateur haute performance | |
1447 L | |
R290 | |
2 | |
8 | |
UL, cUL, ENERGY STAR, NSF 456 | |
TSX Series | |
Automatique | |
En option | |
28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm) | |
37,8 in | |
96,0 cm | |
78,5 in | |
199,4 cm | |
56,5 in | |
143,5 cm | |
15 A (CB) | |
208/230 V | |
50/60 Hz |
51,1 pied cube | |
3°-7°C (5°C) | |
Verre double | |
Tiroirs de panier | |
8 | |
Microprocesseur | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
Alarme, enregistreur | |
Compatible Smart-Vue | |
37,8 x 56,5 x 78,5 in (96 x 143,5 x 199,4 cm) | |
28,5 in | |
72,4 cm | |
58 in | |
147,3 cm | |
52,5 in | |
133,4 cm | |
NEMA 6-15 | |
208-230 V, 60 Hz | |
Écoénergétique |
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.