Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs pharmaceutiques hautes performances de la série TSX
BIOPHARMA
Code produit. 16327181 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
Verre
Verre double
Type de bouchon:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Alimentation électrique:
208-230 V, 50 Hz
208-230 V, 60 Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures:
21,8 x 20,0 x 52,4 po (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
28,5 x 24 x 58 in (72,3 x 61 x 147,3 cm)
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
28,5 x 52,5 x 58 in (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16327181
Marque: Thermo Scientific™ TSX1205PV
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le choix de la tranquillité et de la durabilité en matière de réfrigération de qualité médicale et pharmaceutique
Les réfrigérateurs pharmaceutiques hautes performances de la série Thermo Scientific™ TSX sont conçus avec des caractéristiques qui permettent de protéger les échantillons et d’atteindre les objectifs de durabilité pour le stockage de qualité pharmaceutique des produits pharmaceutiques, des vaccins, des produits de chimiothérapie et d’autres médicaments nécessitant une température comprise entre 2° et 8°C. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une température uniforme, qui s’adapte continuellement aux modèles utilisateur et permet de réaliser d’importantes économies d’énergie sans compromettre la protection.
  • Conçus pour stocker en toute sécurité les produits pharmaceutiques, les vaccins, les produits de chimiothérapie et d’autres médicaments nécessitant un stockage de qualité médicale à une température comprise entre 2°C et 8°C
  • Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
  • Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
  • Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
  • Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency’
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 5°C)
  • Paniers tiroirs coulissants pratiques permettant un accès et un inventaire simplifiés
  • Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
  • Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
  • Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
  • Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
  • Poignée de porte ergonomique
  • Enregistreurs graphiques en option disponibles
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfrigérateur haute performance
Capacité (impériale) 11.5 cu . pi
Capacité (métrique) 326 l
Température (point de consigne) 3°-7°C (5°C)
Réfrigérant R290
Modèle de porte Verre
No. of Doors 1
Tiroirs Tiroirs de panier
Nbre de tiroirs 5
Capacité du portoir 5
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Affichage Microprocesseur
Gamme de produits TSX Series
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Enregistreur graphique En option
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Dimensions (P x l x H) extérieures 30,5 x 24,0 x 73,0 in (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 21,8 x 20,0 x 52,4 po (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Profondeur (impériale) extérieure 30,5 in
Profondeur (impériale) intérieure 21,8 in
Profondeur (métrique) extérieure 77,5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 55,4 cm
Hauteur (impériale) extérieure 73,0 in
Hauteur (impériale) intérieure 52,4 in
Hauteur (métrique) extérieure 185,4 cm
Hauteur (métrique) intérieure 133,1 cm
Largeur (impériale) extérieure 24,0 in
Largeur (impériale) intérieure 20 in
Largeur (métrique) extérieure 61,9 cm
Largeur (métrique) intérieure 50,8 cm
Ampérage 15 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 230 V
Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique Écoénergétique
Poids à l’expédition (impériale) 388 lb
Poids à l’expédition (métrique) 176 kg
Poids (impériale) 334 lb
Poids (métrique) 151 kg
Afficher plus Afficher moins
*Données internes. Selon des comparaisons réalisées entre la série TSX et la génération précédente de modèles Thermo Scientific.