Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de chromatographie haute performance, série TSX
Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche
Marque: Thermo Scientific™ TSX3005CV
6887.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les réfrigérateurs de chromatographie haute performance Thermo Scientific™, série TSX, sont conçus d’innombrables applications qui requièrent une régulation stricte de la température, un accès complet aux instruments de chromatographie et une configuration simple des instruments et des appareils situés dans la chambre. La série de chromatographie TSX présente des caractéristiques de sécurité de pointe afin d’assurer une protection maximale pour les applications de chromatographie nécessitant un environnement contrôlé de 2° à 8°C.
- Le capteur d’hydrocarbures assure la sécurité du personnel chargé du Cargo et le personnel du laboratoire
- Compatible avec les salles blanches GMP Classe A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)
- Conçu pour les applications de chromatographie qui nécessitent une plage de températures de 2°C à 8°C
- Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans être distraits
- Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la protection
- Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants classiques*
- Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency’
- Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
- Plage de températures de fonctionnement comprise entre 2° et 8°C, paramétrage usine à 5°C)
- Modèles de portes vitrées uniquement sur la série Chromatographie
- Coûts de CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante*
- Contrôle par microprocesseur simple d’utilisation, avec éclairage intérieur, sécurité des points de consigne et alarmes
- Compatibles avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts pour report d’alarme à distance
- Verrouillages de porte standard offrant confort et assurance
- Poignée de porte ergonomique
- Enregistreurs graphiques en option disponibles
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Réfrigérateur haute performance | |
827 l | |
R290 | |
2 demi | |
Microprocesseur | |
Automatique | |
En option | |
37,3 x 34,0 x 78,5 in (94,7 x 86,4 x 199,4 cm) | |
37,3 x 34,0 x 78,5 po (94,7 x 86,4 x 199,4 cm) | |
28,5 in | |
72,3 cm | |
58,0 in | |
147,3 cm | |
30 in | |
76,2 cm | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Écoénergétique | |
201 kg |
29,2 pied cube | |
3°-7°C (5°C) | |
Verre | |
UL, cUL, CE | |
TSX Series | |
Alarme, enregistreur | |
Compatible Smart-Vue | |
28,5 x 30,0 x 58,0 in (72,3 x 76,2 x 147,3 cm) | |
37,3 in | |
94,7 cm | |
78,5 po | |
199,4 cm | |
34,0 in | |
86,4 cm | |
15 A | |
230 V | |
50 Hz | |
442 lb |