Learn More
Pack de tests TST™ Bowie-Dick™
Testez la pénétration de la vapeur et la capacité d’évacuation de l’air d’un stérilisateur à vide grâce à ce pack de tests. Le pack de tests TST™ Bowie Dick représente une combinaison unique de technologie d’encre avancée et intelligente Browne et d’un concept original de Bowie Dick.
Marque: Steris Corporation 2352AB
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 10.80000kg
Description
- Pack de tests à usage unique
- Un test réussi confirme que la pénétration de la vapeur dans un pack de tests est rapide et homogène, et que cet air et d’autres gaz non condensables ont été éliminés avec succès
- La feuille d’indicateurs chimiques au centre du pack fait apparaître un changement de couleur défini du jaune au bleu foncé/violet lorsqu’elle est exposée à une combinaison spécifique de temps, de température et de vapeur
- Conforme à la norme ISO 11140-4 classe 2
Spécification
Autoclavable | |
Pour les stérilisateurs de grandes charges poreuses | |
Pack de tests TST Bowie Dick | |
134 à 137˚C pendant 8 à 3,5 min, conforme à la norme ISO 11140-4(3) classe 2 | |
Oui | |
Vapeur |
ISO 11140-4(3) Classe 2 | |
Autoclave | |
134°C à 137°C | |
100/paquet | |
3,5 min |