Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TSLP de souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ EMTSLPX10
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA pour TSLP de souris quantifie le TSLP de souris dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de souris. L’essai reconnaîtra exclusivement le TSLP de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour TSLP de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La TSLP est une cytokine hémopoïétique à quatre faisceaux d’hélices de 159 acides aminés qui signale un complexe de récepteurs hétérodimériques composé du récepteur TSLP humain et de la chaîne alpha IL-7R. Elle a un impact sur les cellules myéloïdes et induit la libération de chimiokines qui attirent les cellules T des monocytes, améliore la maturation des cellules dendritiques CD11c (+), des cellules CD4 (+) naïves et des cellules T CD8 (+) dans les effecteurs proallergiques, et amorce les cellules dendritiques pour produire de grandes quantités d’IL-12 après la stimulation du ligand CD40. La TSLP influence la régulation de la sélection positive des cellules T régulatrices et le maintien de l’homéostase des cellules T périphériques CD4 (+). Elle induit une inflammation allergique en activant directement les mastocytes et peut être impliquée dans la pathophysiologie de l’arthrite inflammatoire. Elle est exprimée dans le cœur, le foie et la prostate.
Spécification
Q9JIE6 | |
1 pg/mL | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Supernatant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
53603 | |
<12% | |
Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 tests | |
Other Research | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
0.82 to 200 pg/mL | |
1 pg/mL to 200 pg/mL | |
Biotine | |
Cytokines & Receptors | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Mouse | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Tslp | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 µL; Serum, 50 µL; Supernatant, 100 µL | |
Souris | |
4 heures 45 min |