Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de paillasse, série TSG
GREENER_CHOICE
Code produit. 16445249 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
Solide
Verre
Type de bouchon:
NEMA 5-15 P, d'autres types globaux sont disponibles
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16445249
Marque: Thermo Scientific™ TSG505GA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez de solutions de réfrigération innovantes pour les soins de santé et la recherche
Les réfrigérateurs de paillasse Thermo Scientific™, série TSG, sont alimentés par la technologie de réfrigération à l’état solide Phononic. Ils ont été conçus pour répondre aux besoins rigoureux et exigeants des applications de santé, de recherche et industrielles nécessitant des performances fiables, à l’appui du stockage du lait maternel et des médicaments, des kits d’analyse et des réactifs, voire même des milieux de culture cellulaire.
Principales caractéristiques du réfrigérateur de paillasse TSG505 :
  • Technologie de réfrigération à l’état solide
  • Fonctionnement ultra silencieux conduisant à un environnement de travail plus confortable pour répondre aux besoins cliniques et de santé
  • Des capacités accrues en raison d’un nombre réduit de composants de réfrigération vous permettent de stocker plus en utilisant moins d’espace
  • Performances nominales Energy Star ou réduction des coûts d’exploitation
  • Réfrigérants verts soutenant des initiatives mondiales visant à réduire les émissions de gaz de serre
  • Ensemble d’alarmes complet, y compris la température élevée/basse, la porte entrouverte et la panne électrique pour satisfaire les exigences en matière de stockage médical
  • Contacts d’alarme à distance sur TSG505, pour prendre en charge les exigences de recherche en matière de surveillance
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5,5 pied cube
Capacité (métrique) 156 L
Gamme de températures 2°C à 9°C
Modèle de porte Verre
No. of Doors 1
Côté charnière Droite
Étagères 3
Finition externe ALF revêtu de poudre
Certifications/Conformité UL
Modèle Sous paillasse
Roulettes Non
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Compatible SMART VUE, Contacts d'alarme à distance
Sorties de données Contacts pour alarme à distance
Profondeur (impériale) extérieure 26,9 in (porte fermée)
Profondeur (métrique) extérieure 684 mm
Hauteur (impériale) extérieure 32 in
Hauteur (impériale) intérieure 23 in
Hauteur (métrique) extérieure 813 mm
Largeur (impériale) extérieure 23,6 in
Largeur (métrique) extérieure 600 mm
Type de bouchon NEMA 5-15 P, d'autres types globaux sont disponibles
Tension 100/240 V
Alimentation électrique 100 - 240 V, 50/60 Hz
Concept écologique Écoénergétique