Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs à usage général TSG - Emballage carton
La série de réfrigérateurs à usage général TSG est construite avec les performances, la sécurité et les caractéristiques de qualité que vous attendez des produits Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ TSG1500RESBV
Informations supplémentaires : Poids : 205.00000kg
Code produit. 17167738
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
The Thermo Scientific™ TSG Series general purpose laboratory refrigerators are designed with your needs in mind. The TSG series is ideal for the demanding requirements of daily use in research, clinical, and industrial laboratories storing reagents, media, proteins, and samples used daily in the lab.
Les réfrigérateurs à usage général de la série TSG sont conçus en pensant à votre laboratoire, ce qui permet d’associer les performances, la sécurité et la qualité requises pour les applications de laboratoire quotidiennes.
  • Large gamme de tailles allant de 400 L à la double porte de 1 500 L
  • Portes en verre (triple volet) et portes pleines
  • Fonctionnement silencieux < 50 dBA
  • Intérieur et extérieur peints en blanc
  • Dégivrage adaptatif
  • Alarmes de température, de porte entrouverte et de panne d’alimentation (avec sauvegarde de batterie).
  • Émission de chaleur faible
  • Port d’accès arrière
  • Verrou à clé
  • LED sans mercure
  • Réfrigérants hydrocarbures verts
  • Contact pour report d’alarme à distance
Spécification
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire à usage général série TSG
2°C à 10°C
R290
2
30 kg
Acier peint
Oui
1 port d'accès arrière
Dégivrage adaptatif
Alarme
Compatible Smart-Vue Pro
837 x 1440 x 2082 mm
230 V
50 Hz
268 kg
1500 L
+5°C
Solide
8 réglages
Acier peint
CE
Microprocesseur numérique
36 mois
En boîte
Serrure à clé
690 x 1300 x 1510 mm
UE
230 V, 50 Hz
Écoénergétique
Promotions
Prestations de service